Print…
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-alpha,alpha,beta,beta-tetrafluorophenetole
PC2601-5G PC2601-10G
APOSPC2601-5GEA 325 EUR
APOSPC2601-5G APOSPC2601-10G
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Iodo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₅F₄IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 863323-03-9