Print…
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanol
PC2599-25G PC2599-5G PC2599-1G
APOSPC2599-25GEA 279 EUR
APOSPC2599-25G APOSPC2599-5G APOSPC2599-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 96%
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631325
Número CAS: 252004-35-6