Print…
2,3-Difluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2588-100G PC2588-25G PC2588-5G
APOSPC2588-100GEA 302 EUR
APOSPC2588-100G APOSPC2588-25G APOSPC2588-5G
2,3-Difluoroaniline 98%
2,3-Difluoroaniline
Fórmula: C₆H₅F₂N
Peso Molecular: 129.11 g/mol
Ponto de ebulição: 68…69 °C/12mmHg
Densidade: 1.274 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010298
Número CAS: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2941
ADR: 6.1 III