Print…
2',6'-Difluoroacetophenone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
PC2577-5G PC2577-100G PC2577-25G
APOSPC2577-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2577-5G APOSPC2577-100G APOSPC2577-25G
2',6'-Difluoroacetophenone 96%
2',6'-Difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆F₂O
Ponto de ebulição: 76…79 °C/15mmHg
Densidade: 1,195 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000328
Número CAS: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9