Print…
Acido Difluoroacético 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2570-100G PC2570-25G PC2570-500G
APOSPC2570-100GEA 0 EUR
APOSPC2570-100G APOSPC2570-25G APOSPC2570-500G
Acido Difluoroacético 98%
Acido Difluoroacético
Fórmula: C₂H₂F₂O₂
Ponto de ebulição: 134 °C
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004220
Número CAS: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8,II