Print…
Ishikawa's reagent 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
PC2567-100G PC2567-25G
APOSPC2567-100GEA 321 EUR
APOSPC2567-100G APOSPC2567-25G
Ishikawa's reagent 90%
Ishikawa's reagent
Active fluorinating agent see: Ishikawa, Bull. Chem.Soc. Jpn., 1979, 52, 3377
Fórmula: C₇H₁₁F₆N
Peso Molecular: 223.16 g/mol
Ponto de ebulição: 56…57 °C
Densidade: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054683
Número CAS: 309-88-6
UN: 2920
ADR: 8+3 II