Print…
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Diethyl perfluoroglutarate
PC2566-25G PC2566-5G PC2566-100G
APOSPC2566-25GEA 488 EUR
APOSPC2566-25G APOSPC2566-5G APOSPC2566-100G
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Diethyl hexafluoroglutarate
Fórmula: C₉H₁₀F₆O₄
Ponto de ebulição: 224 °C
Densidade: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015156
Número CAS: 424-40-8
EINECS: 207-035-2
UN: 1760
ADR: 8,II