Print…
Diethyl fluoromalonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 65.4 EUR
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Diethyl fluoromalonate 97%
Diethyl fluoromalonate
Fórmula: C₇H₁₁FO₄
Ponto de ebulição: 121…122 °C/30mmHg
Densidade: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009139
Número CAS: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN: 1760
ADR: 8,III