Print…
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: DAST
PC2563-100G PC2563-25G PC2563-5G
APOSPC2563-100GEA 212 EUR
APOSPC2563-100G APOSPC2563-25G APOSPC2563-5G
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
(Diethylamino)sulphur trifluoride
Versatile fluorinating agent: JOC., 1975, 40, 574.
Atenção: Has been reported to undergo explosive decomposition when heated above 90 °C.
Fórmula: C₄H₁₀F₃NS
Ponto de ebulição: 30…32 °C/3mmHg
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000363
Número CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8+3,I