Print…
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: alpha,alpha,beta,beta,4-Pentafluorophenetole
PC2561-1G PC2561-5G
APOSPC2561-1GEA 58 EUR
APOSPC2561-1G APOSPC2561-5G
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Fluoro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₅F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 887268-36-2