Print…
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2556W-250MG PC2556W-1G
APOSPC2556W-250MGEA 58 EUR
APOSPC2556W-250MG APOSPC2556W-1G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Ponto de Fusão: 104…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00276578
Número CAS: 18706-33-7