Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2556V-1G PC2556V-250MG PC2556V-5G
APOSPC2556V-1GEA 0 EUR
APOSPC2556V-1G APOSPC2556V-250MG APOSPC2556V-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Ponto de Fusão: 194…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173903
Número CAS: 158063-67-3