Print…
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2555-1G PC2555-25G PC2555-5G
APOSPC2555-1GEA 0 EUR
APOSPC2555-1G APOSPC2555-25G APOSPC2555-5G
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,3-Difluoro-4-nitroanisole
Fórmula: C₇H₅F₂NO₃
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07995055
Número CAS: 66684-59-1