Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2554H-5G PC2554H-10G
APOSPC2554H-5GEA 87 EUR
APOSPC2554H-5G APOSPC2554H-10G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fórmula: C₇H₅Cl₂F₃N₂
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00085001
Número CAS: 86398-94-9