Print…
2,6-Dicloro-4-trifluorometilanilina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC2554-50G PC2554-25G PC2554-500G PC2554-1KG
APOSPC2554-50GEA 26.1 EUR
APOSPC2554-50G APOSPC2554-25G APOSPC2554-500G APOSPC2554-1KG
2,6-Dicloro-4-trifluorometilanilina 99%
2,6-Dicloro-4-trifluorometilanilina
Fórmula: C₇H₄Cl₂F₃N
Ponto de ebulição: 60…62 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052918
Número CAS: 24279-39-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III