Print…
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2553-5G PC2553-10G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 0 EUR
APOSPC2553-5G APOSPC2553-10G APOSPC2553-1G
4-Bromo-2,3-difluorophenol
4-Bromo-2,3-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061907
Número CAS: 144292-32-0