Print…
2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2546-100G PC2546-25G PC2546-5G
APOSPC2546-100GEA 168 EUR
APOSPC2546-100G APOSPC2546-25G APOSPC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine 99%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Ponto de ebulição: 74 °C/38mmHg
Ponto de Fusão: 19 °C
Densidade: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095332
Número CAS: 31301-51-6
UN: 1993
ADR: 3,III