Print…
4,4'-Difluorobenzil 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 183 EUR
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorobenzil 98%
4,4'-Difluorobenzil
Fórmula: C₁₄H₈F₂O₂
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134541
Número CAS: 579-39-5