Print…
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
PC2517-1G PC2517-250MG
APOSPC2517-1GEA 351 EUR
APOSPC2517-1G APOSPC2517-250MG
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Peso Molecular: 441.41 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00797583
Número CAS: 205526-30-3