Print…
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-5-fluorophenylacetic acid
PC2515-10G PC2515-5G PC2515-1G
APOSPC2515-10GEA 139 EUR
APOSPC2515-10G APOSPC2515-5G APOSPC2515-1G
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso Molecular: 188.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01016155
Número CAS: 177985-33-0