Print…
5-Fluoronicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 72.5 EUR
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Ponto de Fusão: 193…199 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318537
Número CAS: 402-66-4