Print…
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Trifluoromethanesulphonic acid Copper(I) salt Benzene Complex, Copper(I) Triflate Benzene Complex
PC250011-1G PC250011-5G
APOSPC250011-1GEA 154 EUR
APOSPC250011-1G APOSPC250011-5G
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, Grau técnico
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Fórmula: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
Peso Molecular: 503.33 g/mol
Ponto de Fusão: 160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043300
Número CAS: 42152-46-5
UN: 3175
ADR: 4.1 II