Print…
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2500-1G PC2500-5G
APOSPC2500-1GEA 0 EUR
APOSPC2500-1G APOSPC2500-5G
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexene 97%
1,2-Dichlorooctafluorocyclohexene
Fórmula: C₆Cl₂F₈
Ponto de ebulição: 112…114 °C
Densidade: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039466
Número CAS: 336-19-6
EINECS: 206-408-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II