Print…
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 43.5 EUR
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂Cl₂F₃I
Ponto de ebulição: 119…120 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084997
Número CAS: 175205-56-8