Print…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC2473-1G PC2473-250MG PC2473-5G
APOSPC2473-1GEA 174 EUR
APOSPC2473-1G APOSPC2473-250MG APOSPC2473-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777125
Número CAS: 85366-65-0