Print…
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Perfluoro(1,2-dichlorocyclopent-1-ene)
PC2470-25G PC2470-5G
APOSPC2470-25GEA 427 EUR
APOSPC2470-25G APOSPC2470-5G
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
Fórmula: C₅Cl₂F₆
Ponto de ebulição: 90 °C
Ponto de Fusão: –105,8 °C
Densidade: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019302
Número CAS: 706-79-6
EINECS: 211-895-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III