Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2457-5G PC2457-1G PC2457-250MG
APOSPC2457-5GEA 575 EUR
APOSPC2457-5G APOSPC2457-1G APOSPC2457-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972695
Número CAS: 887268-26-0