Print…
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
PC2446-100G PC2446-25G PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA 84.1 EUR
APOSPC2446-100G APOSPC2446-25G APOSPC2446-500G
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.02 g/mol
Ponto de ebulição: 185…186 °C/760mmHg
Densidade: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972694
Número CAS: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0