Print…
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2441-100G PC2441-25G PC2441-5G
APOSPC2441-100GEA 154 EUR
APOSPC2441-100G APOSPC2441-25G APOSPC2441-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Ponto de Fusão: 65…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038373
Número CAS: 194019-11-9