Print…
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetic acid
PC2440-100G PC2440-25G PC2440-5G
APOSPC2440-100GEA 332 EUR
APOSPC2440-100G APOSPC2440-25G APOSPC2440-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.0300 g/mol
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04107675
Número CAS: 61150-59-2