Print…
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
PC2435-100G PC2435-25G PC2435-5G
APOSPC2435-100GEA 219 EUR
APOSPC2435-100G APOSPC2435-25G APOSPC2435-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂F₃NO₂
Peso Molecular: 177.08 g/mol
Densidade: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00456803
Número CAS: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III