Print…
2,6-Dichloro-4-fluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2433-100G PC2433-25G PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA 290 EUR
APOSPC2433-100G APOSPC2433-25G APOSPC2433-5G
2,6-Dichloro-4-fluorophenol 98%
2,6-Dichloro-4-fluorophenol
Fórmula: C₆H₃Cl₂FO
Ponto de ebulição: 142 °C/100mmHg
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010675
Número CAS: 392-71-2
EINECS: 609-626-4
UN: 3261
ADR: 8,III