Print…
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 87 EUR
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Ponto de Fusão: 45…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236238
Número CAS: 262587-06-4