Print…
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2431-1G PC2431-5G PC2431-25G
APOSPC2431-1GEA 23.2 EUR
APOSPC2431-1G APOSPC2431-5G APOSPC2431-25G
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene 97%
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Ponto de ebulição: 56 °C/0,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115003
Número CAS: 2105-59-1