Print…
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2411-1G PC2411-5G
APOSPC2411-1GEA 260 EUR
APOSPC2411-1G APOSPC2411-5G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 97%
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₈BrF
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038228
Número CAS: 10540-35-9