Print…
1,2-Dicloro-4-flúorbenzeno 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2400-100G PC2400-25G PC2400-500G
APOSPC2400-100GEA 88.6 EUR
APOSPC2400-100G APOSPC2400-25G APOSPC2400-500G
1,2-Dicloro-4-flúorbenzeno 99%
1,2-Dicloro-4-flúorbenzeno
Fórmula: C₆H₃Cl₂F
Ponto de ebulição: 166…171 °C
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018119
Número CAS: 1435-49-0
EINECS: 215-858-3