Print…
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
PC2398E-100G PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA 36.4 EUR
APOSPC2398E-100G APOSPC2398E-25G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅Cl₂FO
Peso Molecular: 207.03 g/mol
Ponto de ebulição: 134…135 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Densidade: 1.425 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077499
Número CAS: 704-10-9