Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2398-25G PC2398-5G PC2398-100G
APOSPC2398-25GEA 36.4 EUR
APOSPC2398-25G APOSPC2398-5G APOSPC2398-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Ponto de ebulição: 54 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040722
Número CAS: 34328-46-6