Print…
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dichloro-2,4-dinitro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-Dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC2395-1G PC2395-5G
APOSPC2395-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2395-1G APOSPC2395-5G
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇HCl₂F₃N₂O₄
Ponto de ebulição: 291…294 °C
Ponto de Fusão: 74…78 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042480
Número CAS: 29091-09-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III