Print…
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2392-25G PC2392-5G
APOSPC2392-25GEA 130 EUR
APOSPC2392-25G APOSPC2392-5G
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrFO
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116319
Número CAS: 188813-02-7