Print…
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC2391-1G PC2391-25G PC2391-5G
APOSPC2391-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2391-1G APOSPC2391-25G APOSPC2391-5G
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411551
Número CAS: 625446-22-2