Print…
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2390-100MG PC2390-1G PC2390-250MG
APOSPC2390-100MGEA 91.5 EUR
APOSPC2390-100MG APOSPC2390-1G APOSPC2390-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₆BrF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972688
Número CAS: 721402-02-4