Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091012
Número CAS: 50823-87-5