Print…
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2370-100G
APOSPC2370-100GEA 991 EUR
APOSPC2370-100G
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene 96%
1,2-Dichloro-1,2-difluoroethylene
Fórmula: C₂Cl₂F₂
Ponto de ebulição: 21…22 °C/760mmHg
Densidade: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 598-88-9