Print…
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)acetic acid
PC2367-1G PC2367-5G
APOSPC2367-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2367-1G APOSPC2367-5G
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Ponto de Fusão: 99…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973423
Número CAS: 883502-07-6