Print…
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2354-5G PC2354-100G PC2354-25G
APOSPC2354-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2354-5G APOSPC2354-100G APOSPC2354-25G
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Ponto de Fusão: 209…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672932
Número CAS: 153556-42-4