Print…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2345-10G PC2345-5G
APOSPC2345-10GEA 219 EUR
APOSPC2345-10G APOSPC2345-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4,6-heptanedione
Fórmula: C₇H₅F₇O₂
Ponto de ebulição: 56…57 °C/38mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00511282
Número CAS: 356-30-9