Print…
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
PC2340-100G PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA 21.9 EUR
APOSPC2340-100G APOSPC2340-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃
Ponto de ebulição: 173…174 °C
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000555
Número CAS: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 1760
ADR: 8,III