Print…
5-Fluoroindoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2339-1G PC2339-5G
APOSPC2339-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2339-1G APOSPC2339-5G
5-Fluoroindoline 97%
5-Fluoroindoline
Fórmula: C₈H₈FN
Ponto de ebulição: 100…102 °C/9mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00214461
Número CAS: 2343-22-8