Print…
2,4-Dichlorobenzotrifluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dichlorobenzotrifluoride, 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC2335-100G PC2335-500G
APOSPC2335-100GEA 105 EUR
APOSPC2335-100G APOSPC2335-500G
2,4-Dichlorobenzotrifluoride 98%
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃Cl₂F₃
Ponto de ebulição: 178 °C
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000582
Número CAS: 320-60-5
EINECS: 206-278-1
UN: 3265
ADR: 8,II